Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Mål | KRT28 |
| Synonym | cytokeratin-28, K25D, K28, keratin 25 D, keratin 28, keratin, type I cytoskeletal 28, keratin-28, KRT25D |
| Gensymbol | KRT28 |