Läs mer
Kryptofix(R) 222, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10523094 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10523094 250 mg Glasflaska 250mg
10561511 1 g Glasflaska 1g
11996821 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10523094 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 291952500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23978-09-8 | C18H36N2O6 | 376.49 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23978-09-8
Molekylformel C18H36N2O6
Molekylvikt (g/mol) 376.49
MDL-nummer MFCD00005111
InChI-nyckel AUFVJZSDSXXFOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym kryptofix 222, 4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo 8.8.8 hexacosane, cryptating agent 222, cryptand 222, cryptofix 222, kriptofix 222, cryptate 222, ligand 222, kryptand 222, cryptand c 222
PubChem CID 72801
IUPAC-namn 4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyklo[8.8.8]hexakosan
LEDER C1COCCN2CCOCCOCCN(CCO1)CCOCCOCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kryptofix* 222
Smältpunkt 68.0°C to 72.0°C
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Merck Index 15,2596
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,diethylether and,chloroform
Formel vikt 376.48
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Kryptofix 222
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo [8.8.8]hexacosane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.