Läs mer
VELP Scientifica™ KS 1000 Scrubber
BIOPHARMA
Produktkod. 17804687 Handla allt Velp Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
3,5 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17804687 3,5 l
1 options
Produktkod. 17804687 Leverantör VELP Scientifica™ Leverantörsnummer F307A0660
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32178.85 SEK
    29978.63 SEK / Paket med 1
    Save 2200.22 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Designade för att neutralisera giftiga ångor som produceras under mineralisering och skydda laboratorieoperatörer utan behov av åtkomst till kranvatten.
Innovativ och kompakt produkt som är designad för att neutralisera giftiga ångor som produceras under mineralisering och skydda labboperatörer, utan behov av åtkomst till kranvatten.
  • Kompletterar perfekt VELP:s kompakta halvautomatiska och automatiska kokare och passar sömlöst in i rökkåpan för en optimerad arbetsmiljö.
  • Ett intuitivt användargränssnitt bekvämt placerat ovanpå instrumentet, förenklar användning.
  • Med 4 justerbara sugeffektnivåer har laboratorieoperatörer kontroll på sina specifika krav.
  • Noggrant utvalda material säkerställer hållbarhet även under de mest krävande förhållanden med minskade underhållskostnader.
  • Tankar gjorda av glas och anslutningsrör konstruerade med Viton ger överlägsen prestanda och ökat motstånd.
  • De åtta punkterade skålarna bidrar väsentligt till att uppnå maximal neutraliseringseffektivitet.
  • Den innovativa designen möjliggör enkel åtkomst till alla komponenter, vilket underlättar snabb och enkel rengöring och underhåll.
  • Vid specifika användningsområden kan ett valfritt aktivt kolfilter användas för att absorbera lukter som produceras under oxidativ mineralisering.
Specifikationer
Produkttyp Rökborttagningssystem
Visa Ingen skärm
Kapacitet (metrisk) 3,5 l
Flödeshastighet Upp till 25 l/min.
För användning med (utrustning) KS 1000 Scrubber
Material Metallstruktur och PVC-komponenter