Läs mer
IKA™ KS 130 Styrning NOL
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16248191 Handla allt IKA Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
Produktkod. Pluggtyp
16248191 EU-kontakt
1 options
Produktkod. 16248191 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0004278200
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Liten, tyst shaker med vridrörelse för en maximal skakvikt på 2 kg.
  • Elektronisk justering av hastighet och timer
  • En digital display gör det möjligt att avläsa hastighet, timerfunktion och driftlägen
  • Elektronisk klocka: 0 till 9 timmar 59 min eller kontinuerlig drift (oändlig)
  • Alla funktioner kan styras och dokumenteras med labworldsoft™
  • Specialversion med omvänd rotationsriktning på begäran
  • Brett utbud av fästkombinationer gör det möjligt att använda nästan alla former och storlekar av kärl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighetsintervall 0 till 800 rpm
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 50 °C
Wattal 45 W
Produkttyp Orbital skakapparat
Pluggtyp EU-kontakt
Frekvens 50/60 Hz
Mått (L x B x H) 316 x 270 x 98 mm
Vikt (metrisk) 9.8 kg
Visa LCD