Beskrivning
- Elektronisk justering av hastighet och timer
- En digital display gör det möjligt att avläsa hastighet, timerfunktion och driftlägen
- Elektronisk klocka: 0 till 9 timmar 59 min eller kontinuerlig drift (oändlig)
- Alla funktioner kan styras och dokumenteras med labworldsoft™
- Specialversion med omvänd rotationsriktning på begäran
- Brett utbud av fästkombinationer gör det möjligt att använda nästan alla former och storlekar av kärl
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighetsintervall | 0 till 800 rpm |
| Temperaturområde (metriskt) | 5 °C till 50 °C |
| Wattal | 45 W |
| Produkttyp | Orbital skakapparat |
| Pluggtyp | EU-kontakt |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Mått (L x B x H) | 316 x 270 x 98 mm |
| Vikt (metrisk) | 9.8 kg |
| Visa | LCD |