Beskrivning
- Elektronisk justering av hastighet och timer
- Digital display gör det möjligt att avläsa hastighet, timerfunktion och driftlägen
- Elektronisk klocka
- Alla funktioner kan styras och dokumenteras med labworldsoft™ programvara
- Specialversion med omvänd rotationsriktning på begäran
- Brett utbud av fästkombinationer gör det möjligt att använda nästan alla former och storlekar av kärl
- Bilagor ingår inte, beställ separat
Specifikationer
Specifikationer
| Bana | 10 mm |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 7.5 kg |
| Hastighetsintervall | 0 till 500 rpm |
| Elektriska krav | 220/240 V, 100/120 V, 50/60 Hz, 45 W |
| Wattal | 45 W |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Mått (L x B x H) | 360 x 98 x 420 mm |
| Vikt (metrisk) | 8.8 kg |
| Visa | LCD: Hastighet, Timer |
| Inkluderar | RS 232-gränssnitt |
| Visa mer |