Läs mer
IKA™ KS 3000 i Shaker
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15194703 Handla allt IKA Produkter
Hastighetsintervall:
10 till 500 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15194703
Brand: IKA™ 0003940000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna innovativa inkuberande skakapparat för obevakad drift i en temperaturkontrollerad miljö. IKA™ KS 3000 i Shakers har en stor LED-display för hastighet och tidsinställningar.
  • Kontroller med antimikrobiell beläggning för reduktion av bakterier
  • Integrerad PID temperaturkontroll (användning av två PT 1000 temperatursensorer)
  • Kopplingsdosa i arbetsytan för anslutning av ytterligare temperaturgivare t.ex PT 1000,60
  • Elektronisk temperatur- och hastighetskontroll
  • Elektronisk timerbrytare: 0 till 999 timmar. (ställ per minut eller timme)
  • Inbyggd kylare som tillval för anslutning till en extern kylenhet, t.ex. KV 600
  • Enheten stängs av automatiskt om den störs och stannar automatiskt när huven lyfts
  • Uppsamlingsbricka med dräneringsslang på enhetens baksida
  • Enkel att använda
  • Alla funktioner kan styras och dokumenteras med labworldsoft
  • Bilagor ingår inte i leveransen, beställ separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighetsintervall 10 till 500 rpm
Spänning 100/115/230 V
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 80 °C
Wattal 1120 W
Håller 50L
Produkttyp Skakapparat
Certifikat och efterlevnad IP 30 DIN EN 60529
Frekvens 50/60 Hz
Djup (metriskt) 695 mm
Höjd (metrisk) 430 mm
Bredd (metrisk) 465 mm
Vikt (metrisk) 35 kg
Modell KS 3000 i styrning
Visa LED
Fuktighetsområde 80%
Gränssnitt RS-232
Timerintervall 0 min. till 999 timmar.
Garanti och serviceerbjudande 24 månader