Läs mer
IKA™ KS 3000 ic Control
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16288161 Handla allt IKA Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
Produktkod. Pluggtyp
16288161 EU-kontakt
1 options
Produktkod. 16288161 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0003940100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innovativ inkubatorshakerdesign för att möjliggöra obevakad drift i en temperaturkontrollerad miljö.
  • Stor LED-display för hastighet och tidsinställningar
  • Kontroller med antimikrobiell beläggning för reduktion av bakterier
  • Integrerad PID temperaturkontroll (användning av två PT 1000 temperatursensorer)
  • Kopplingsdosa i arbetsytan för anslutning av ytterligare temperaturgivare t.ex PT 1000,60
  • Elektronisk temperatur- och hastighetskontroll
  • Elektronisk timerbrytare: 0 till 999 timmar (inställt per minut eller timme)
  • Inbyggd kylare som tillval för anslutning till en extern kylenhet, t.ex. RC 2 grundläggande / kontroll
  • Enheten stängs av automatiskt om den störs
  • Enheten stannar automatiskt när huven lyfts
  • Uppsamlingsbricka med dräneringsslang på enhetens baksida
  • Enkel att använda
  • Alla funktioner kan styras och dokumenteras med labworldsoft™
  • Skakrörelse: orbital
  • Orbital diameter: 20 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighetsintervall 10 till 500 rpm
Spänning 100/115/230 V
Temperaturområde (metriskt) Omgivning till 80 °C
Wattal 1120 W
Pluggtyp EU-kontakt
Frekvens 50/60 Hz
Mått (L x B x H) 258 x 330 x 330 mm
Vikt (metrisk) 37 kg
Visa LED
Fuktighetsområde 80%
Timerintervall 1 min. till 999 timmar.