Beskrivning
- Stor LED-display för hastighet och tidsinställningar
- Kontroller med antimikrobiell beläggning för reduktion av bakterier
- Integrerad PID temperaturkontroll (användning av två PT 1000 temperatursensorer)
- Kopplingsdosa i arbetsytan för anslutning av ytterligare temperaturgivare t.ex PT 1000,60
- Elektronisk temperatur- och hastighetskontroll
- Elektronisk timerbrytare: 0 till 999 timmar (inställt per minut eller timme)
- Inbyggd kylare som tillval för anslutning till en extern kylenhet, t.ex. RC 2 grundläggande / kontroll
- Enheten stängs av automatiskt om den störs
- Enheten stannar automatiskt när huven lyfts
- Uppsamlingsbricka med dräneringsslang på enhetens baksida
- Enkel att använda
- Alla funktioner kan styras och dokumenteras med labworldsoft™
- Skakrörelse: orbital
- Orbital diameter: 20 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighetsintervall | 10 till 500 rpm |
| Spänning | 100/115/230 V |
| Temperaturområde (metriskt) | Omgivning till 80 °C |
| Wattal | 1120 W |
| Pluggtyp | EU-kontakt |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Mått (L x B x H) | 258 x 330 x 330 mm |
| Vikt (metrisk) | 37 kg |
| Visa | LED |
| Fuktighetsområde | 80% |
| Visa mer |