Läs mer
IKA™ KS 4000 i inkubatorskakare
Handla allt IKA Produkter
Höjd (metrisk):
525 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Integrerad PID temperaturkontroll (användning av två PT 1000 temperatursensorer)
- Kopplingsdosa i arbetsytan för anslutning av ytterligare temperaturgivare t.ex PT 1000,60
- Elektronisk temperatur- och hastighetskontroll
- Inbyggd kylare som tillval för anslutning till en extern kylenhet, t.ex. KV 600
- Enheten stängs av automatiskt om den störs
- Enheten stannar automatiskt när huven lyfts
- Uppsamlingsbricka med dräneringsslang på enhetens baksida
- Enkel att använda
- Alla funktioner kan styras och dokumenteras med labworldsoft
- Bilagor ingår inte i leveransen, beställ separat
Specifikationer
Specifikationer
| Bana | 20 mm |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 20 kg |
| Hastighetsintervall | 10 till 500 rpm |
| Elektriska krav | 230/115/100 V, 50/60 Hz, 1120 W |
| Spänning | 100/115/230 V |
| Temperaturområde (metriskt) | Omgivningstemperatur +5° till 80 °C |
| Wattal | 1120 W |
| Håller | 90L |
| Produkttyp | Inkuberande skakapparat |
| Certifikat och efterlevnad | IP 30 DIN EN 60529 |
| Visa mer |