Läs mer
IKA™ KS 4000 i Termostabil shaker
Handla allt IKA Produkter
Hastighetsintervall:
10 till 500 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighetsintervall | 10 till 500 rpm |
| Elektriska krav | 230/115/100 V, 50/60 Hz, 1120 W |
| Spänning | 100/115/230 V |
| Temperaturområde (metriskt) | -10 °C till +80 °C |
| Wattal | 1120 W |
| Håller | 90L |
| Produkttyp | Termostabil Shaker |
| Certifikat och efterlevnad | IP 30 DIN EN 60529 |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Djup (metriskt) | 750 mm |
| Visa mer |