Läs mer
KS μ5 S test- och kalibreringsstandarder, WTW™
Produktkod. 10123502
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10123502 250 mL Varje
1 options
Produktkod. 10123502 Leverantör WTW Leverantörsnummer 300580
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Enkel enhetskontroll med mycket exakta testmotstånd genom optimal mätsäkerhet med spårbara PTB/NIST-standardlösningar.
  • Kalibrerings- och testmaterial för konduktivitetsmätningar
  • Testa motstånd och kalibreringslösningar för att testa mätarna med konduktivitetsfunktion samt för att kalibrera systemet från enheten och konduktivitetsmätcellen
  • Optimal mätsäkerhet med PTB/NIST spårbara standardlösningar
  • Enkel enhetskontroll med mycket exakta testmotstånd
  • Farmakopékonforma testkit
  • Test- och kalibreringsstandard 5μ S/cm vid 25° C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förpackning Borsilikatglas
Densitet 1.2g/cm3
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Kokpunkt 120°C
Kvantitet 250 mL