Läs mer
IKA™ KS 501 Digital Orbital Shaker
Produktkod. 15628155 Handla allt IKA Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pluggtyp Förpackningsstorlek
15628155 EU-kontakt Varje
1 options
Produktkod. 15628155 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0025002985
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66965.35 SEK
    64230.39 SEK / Paket med 1
    Save 2734.96 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lågprofil laboratorie orbital shaker med stor monteringsyta.
  • Orbital diameter 30 mm
  • Idealisk för kärl med en volym på mer än 250 ml, t.ex. runda kolvar, Erlenmeyer-kolvar, odlingskolvar och flaskor
  • Idealisk för biologiska och mikrobiologiska tillväxttester och för produktion av stamlösningar
  • Kontinuerlig drift (oändlig) även under extrema belastningar
  • Timer funktion
  • Bilagor ingår inte, beställ separat
  • Integrerad USB och RS 232-gränssnitt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bärande kapacitet (metrisk) 15 kg
Hastighetsintervall 0 till 300 rpm
Elektriska krav 230/115/100 V, 50/60 Hz, 74 W
Spänning 100/115/230 V
Wattal 74 W
Pluggtyp EU-kontakt
Frekvens 50/60 Hz
Mått (L x B x H) 505 x 120 x 585 mm
Vikt (metrisk) 26 kg
Modell KS 501 Digital
Visa 7 Segment LED
Inkluderar Integrerad USB och RS 232-gränssnitt, EU-kontakt