Läs mer
Klever Kutter i KS-serien
Produktkod. 17739017
Change view
Bladmaterial:
Rostfritt stål
Produktkod. Bladmaterial
17739017 Rostfritt stål
1 options
Produktkod. 17739017 Leverantör Klever Leverantörsnummer KS101SSW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2007.53 SEK
    1595.77 SEK / Paket med 5
    Save 411.76 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-12-2026
Klever Kutter i KS-serien med brett öppningshandtag och vagn i rostfritt stål.
  • Vill du ha ett säkert skärverktyg som är särskilt lätt att ta isär eftersom det bara består av två delar (plus kniv)? Letar du efter en säkerhetskniv som är extra lätt att rengöra? Sedan den Klever KS101SS-W säkerhetskniv är den för dig.
    • Den skär upp till 1,5-väggs wellpapp, men även nästan vilket annat material som helst.
    • Lämplig för autoklavrengöring
Specifikationer
Bladmaterial Rostfritt stål
Produkttyp Fräs
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Färg Silver