missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
KSHV ORF26 Monoclonal antibody specifically detects KSHV ORF26 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | KSHV ORF26 |
| Användningsområden | Western Blot, ELISA |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | 2F6B8 |
| Konjugera | Unconjugated |
| Utspädning | Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000 |
| Gene Alias | HHV8, Human Herpes Virus 8, Kaposi's sarcoma herpes virus, KSHV, ORF45 |
| Gensymboler | ORF26 |
| Värd art | Mouse |
| Immunogen | Purified recombinant fragment of KSHV ORF26 expressed in E. Coli. |
| Visa mer |
For Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?