Läs mer
Ansell KSR™ 22-515 Vinylbelagda handskar med interlock stickad liner
Produktkod. 12600782 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
7.5
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 12600782
Brand: Ansell 22515070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa lätta, bekväma handskar är idealiska för perioder av långvarig användning under lätta arbeten. Vinylbeläggning förbättrar greppet när du arbetar med små, svåra föremål.
  • Dra på manschetten för enkel av- och påtagning
  • Idealisk för långvarig användning under lätta applikationer
  • Förbättrat grepp för hantering av små svåra föremål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Beläggningsmaterial PVC
Färg Solbränna
Betyg för skärmotstånd ANSI A1
Exteriör finish No Texture
Hand Specifik
Latexfri Yes
Material Cotton
Produkttyp Doppbelagda handskar
Storlek 7
EN388 Standard 2121A
För användning med (applikation) Inspektion, montering och metalltillverkning
Handske manschettstil Öppna
Liner material Bomull
Serie 22-515