Läs mer
Ansell KSR™ 22-515 Vinylbelagda handskar med interlock stickad liner
Produktkod. 12610782 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
7.5
8
9
10
Unit Size:
12 par
Product Code. 12610782
Brand: Ansell 22515075
Only null left
Add to basket
Add to basket
Dessa lätta, bekväma handskar är idealiska för perioder av långvarig användning under lätta arbeten. Vinylbeläggning förbättrar greppet när du arbetar med små, svåra föremål.
  • Dra på manschetten för enkel av- och påtagning
  • Idealisk för långvarig användning under lätta applikationer
  • Förbättrat grepp för hantering av små svåra föremål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Beläggningsmaterial PVC
Färg Solbränna
Betyg för skärmotstånd ANSI A1
Exteriör finish No Texture
Hand Specifik
Latexfri Yes
Material Cotton
Produkttyp Doppbelagda handskar
Storlek 7.5
EN388 Standard 2121A
För användning med (applikation) Inspektion, montering och metalltillverkning
Handske manschettstil Öppna
Liner material Bomull
Serie 22-515