Läs mer
Ansell KSR™ 22-515 Vinylbelagda handskar med interlock stickad liner
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
7.5
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Dra på manschetten för enkel av- och påtagning
- Idealisk för långvarig användning under lätta applikationer
- Förbättrat grepp för hantering av små svåra föremål
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Beläggningsmaterial | PVC |
| Färg | Solbränna |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A1 |
| Exteriör finish | No Texture |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Yes |
| Material | Cotton |
| Produkttyp | Doppbelagda handskar |
| Storlek | 8 |
| Visa mer |