Läs mer
Abnova™ KSR2 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Produktkod. 16119873
Change view
100μL
Produktkod.
16119873 100μL
1 options
Produktkod. 16119873 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer H00283455T01.100uL
Human overexpression lysate
Specifikationer
Celllinje 293T
För användning med (applikation) Western Blot
Beskrivning KSR2 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Genaccessionsnr. NM_173598.2
Molekylvikt (g/mol) Theoretical M.W. 91.3kDa
Plasmid pCMV-KSR2 full-length
Kvalitetskontrolltestning Transient overexpression cell lysate was tested with anti-KSR2 antibody (Mfr. No. H00283455-B01) by Western Blot.
Kvantitet 100 μL
Förvaringsbuffert 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Värd art Human
Innehåll och lagring Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 100UL KSR2 293T Cell Transient Overexpression Lysa
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol