missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ KT 182

Beskrivning
KT 182 is a potent, selective and irreversible α/β-hydrolase domain 6 (ABHD6) inhibitor (IC50 = 1.7 nM). KT 182 exhibits selectively for ABHD6 over other brain and liver serine hydrolases, but does exhibit some activity at carboxylesterase-1. KT 182 inhibits ABHD6 activity in the brain and liver in mice following intraperitoneal administration.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [4-[3 '-(Hydroxymethyl)[1,1 '-biphenyl]-4-yl]-1 H-1,2,3-triazol-1-yl](2-phenyl-1-piperidinyl)methanone |
| CAS | 1402612-62-7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Hydrolase Inhibitors |
| Molekylformel | C27H26N4O2 |
| Renhet | 0.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?