Läs mer
Tocris Bioscience™ KT 5720
Beskrivning
Potent, selective inhibitor of protein kinase A (Ki = 60 nM). Has no effect on PKG or PKC (Ki > 2 μM). Reversibly arrests human skin fibroblasts in the G1 phase.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | KT 5720 |
| CAS | 108068-98-0 |
| Kvantitet | 100 μg |
| Molekylformel | C32H31N3O5 |
| Formel vikt | 537.61 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 537.62 |