Läs mer
KT182, MedChemExpress
Beskrivning
KT182 is a potent and selective inhibitor of α/β-hydrolase domain containing 6 (ABHD6), with an IC50 of 0.24 nM in Neuro2A cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | KT182 |
| CAS | 1402612-62-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H26N4O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (228.04 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 11 mg/mL (25.08 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | O=C(N1N=NC(C2=CC=C(C3=CC=CC(CO)=C3)C=C2)=C1)N4C(C5=CC=CC=C5)CCCC4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 438.52 |
| Formel vikt | 438.52 |
| Visa mer |