Läs mer
KT185, MedChemExpress
Produktkod. 16477597
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16477597 5 mg
16474848 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16477597 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY114926
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress KT185 is an orally-bioavailable, brain-penetrant and selective ABHD6 inhibitor, with an IC50 0.21 nM in Neuro2A cells.
KT185 is an orally-bioavailable, brain-penetrant and selective ABHD6 inhibitor, with an IC50 0.21 nM in Neuro2A cells.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material KT185
CAS 1472640-86-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C32H33N5O2
Kvantitet 5 mg
LEDER O=C(N1N=NC(C2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC(C(N4CCCCC4)=O)=C3)=C1)N5C(CCCC5)C6=CC=CC=C6
Molekylvikt (g/mol) 519.64
Formel vikt 519.64
Procent renhet 98.78%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation