Läs mer
Tocris Bioscience™ KU 0060648
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001690
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30001690 10 mg
30001528 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 30001690 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4840/10
Fyll på lagret och spara i sommar
Använd kampanjkoden 27950
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Dual DNA-PK and PI 3-K inhibitor
Dual PI 3-K and DNA-PK inhibitor (IC50 values are <0.1, 0.5, 4 and 19 nM for PI 3-Kδ, PI 3-Kβ, PI 3-Kα and DNA-PK respectively). Inhibits proliferation of MCF7 cells in vitro and delays growth of MCF7 xenografts in mice. Also enhances CRISPR-Cas9-mediated homology-directed repair (HDR) efficiency ∽2 to 4-fold, and decreases nonhomologous end-joining (NHEJ) frequency ∽40%; maximum effect seen at 250 nM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 881375-00-4
Molekylformel C33H34N4O4S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material KU 0060648
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 582.71
Renhet >97%
Molekylvikt (g/mol) 582.719