Läs mer
KU-0063794, MedChemExpress
Beskrivning
KU-0063794 is a potent and specific mTOR inhibitor, inhibiting both the mTORC1 and mTORC2 complexes with IC50s of 10 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | KU-0063794 |
| CAS | 938440-64-3 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H31N5O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 16.67 mg/mL (35.81 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OCC1=CC(C2=CC=C3C(N=C(N=C3N4CCOCC4)N5C[C@@H](O[C@@H](C5)C)C)=N2)=CC=C1OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 465.54 |
| Formel vikt | 465.54 |
| Visa mer |