Läs mer
KU-55933, MedChemExpress
Produktkod. 16485696
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16485696 100 mg -
16467667 5 mg 5mg
16464918 10 mg -
16461167 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16485696 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12016
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress KU-55933 is a potent ATM inhibitor with an IC50 and Ki of 12.9 and 2.2 nM, respectively, and is highly selective for ATM as compared to DNA-PK, PI3K/PI4K, ATR and mTOR.
KU-55933 is a potent ATM inhibitor with an IC50 and Ki of 12.9 and 2.2 nM, respectively, and is highly selective for ATM as compared to DNA-PK, PI3K/PI4K, ATR and mTOR.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material KU-55933
Fysisk form Solid
CAS 587871-26-9
Färg Earth Yellow
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H17NO3S2
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : 80 mg/mL (202.28 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C=C(OC(C2=C3SC4=C(SC3=CC=C2)C=CC=C4)=C1)N5CCOCC5
Molekylvikt (g/mol) 395.49
Formel vikt 395.49
Procent renhet 99.72%