Läs mer
Tocris Bioscience™ KU 55933
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18085412
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
18085412 10 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18085412 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3544/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3330.00 SEK
    3150.00 SEK / 10mg
    Save 180.00 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Potent and selective ATM kinase inhibitor
Potent, selective and competitive ATM kinase inhibitor (Ki = 2.2 nM, IC50 values are 13, 2500, 9300, 16600, > 100000 and > 100000 nM at ATM, DNA-PK, mTOR, PI 3-kinase, PI 4-K and ATR respectively). Decreases viability of MCF-7, A549 and HCT116 cells and decreases p21CIP1 levels in vitro. Acts as a radio- and chemosensitizer for the treatment of cancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material KU 55933
CAS 587871-26-9
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C21H17NO3S2
Formel vikt 395.49
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 395.49