Läs mer
KU-60019, MedChemExpress
Produktkod. 16497697
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497697 5 mg 5mg
16485736 100 mg 100mg
16424968 10 mg -
16401217 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16497697 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12061
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress KU-60019 is an improved ATM kinase-specific inhibitor with IC50 of 6.3 nM.
KU-60019 is an improved ATM kinase-specific inhibitor with IC50 of 6.3 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material KU-60019
CAS 925701-46-8
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H33N3O5S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (182.59 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@@H]1O[C@@H](CN(CC(NC2=CC3=C(C=C2)SC4=C(C3)C=CC=C4C5=CC(C=C(O5)N6CCOCC6)=O)=O)C1)C
Molekylvikt (g/mol) 547.67
Formel vikt 547.67
Procent renhet 98.03%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease