Läs mer
Epredia™ Kuehne Coverglass tumtång, 4 tum. (10,2 cm)
Produktkod. 12627776 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10,2 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
12627776 10,2 cm Varje
1 options
Produktkod. 12627776 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 19060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.00 SEK
    292.15 SEK / Paket med 1
    Save 58.85 SEK
    16% Av
I lager
Välj 4 tum. (10,2 cm) Kuehne Coverglass tumtång, med vinklade spetsar för kvalitet och precision.
Funktioner
  • Rätt härdad, härdad och passiverad
  • Elektroniskt polerad och rengjord för en högkvalitativ finish
  • Mönster, dimensioner och finish hölls till höga standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kuehne täckglas
Längd (engelska) 4 tum
Längd (metrisk) 10,2 cm