Läs mer
Heidolph™ Kugelmeiers 3D Cell Culture Plate SP5D (Sfärisk platta 5D)
Produktkod. 17818808 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Array:
2 x 3
4 x 6
Antal Wells:
6
24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Array Antal Wells
17818808 2 x 3 6
17808808 4 x 6 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17818808 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5491601000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Den sfäriska plattan 5D (SP5D) är en 3D-cellodlingsplatta för bildning av enhetliga, standardiserade sfäroider med hög kvalitet och avkastning. Det möjliggör enkel skalning och översättning till den diagnostiska eller kliniska tillämpningen.
Den patenterade geometrin med speciell beläggning möjliggör integrering av varje enskild cell i ett 3D-agglomerat på ett kontrollerat sätt. Det är så sfäroider med jämn storlek växer utan att det bildas nekrotiska kärnor. Reproducerbarheten av uppföljande tester ökar, eftersom experimenten alltid startar under identiska initiala förhållanden på grund av den låga storleksvariationen hos de odlade sfäroiderna.
  • Beroende på storleken och omfattningen av experimenten kan du välja mellan vår 24-brunnars platta eller vår 6-brunnars platta
  • För små partier, Heidolph™ föreslår att du använder 24-brunnars plattan som innehåller 12 brunnar med 750 mikrobrunnar vardera så att du kommer att kunna ge upp till 9000 enhetliga sfäroider
  • Du kan bekvämt utföra jämförande monolagerstudier i de återstående 12 brunnarna på samma platta
  • 6-brunnars platta är lämplig för uppskalningsförsök och större partier; du kan förvänta dig en avkastning på 3364 sfäroider per brunn, alltså en total avkastning på 20 184 sfäroider/platta
  • Den färdiga att använda SP5D är särskilt användarvänlig: Odlingen kräver ingen förbehandling eller centrifugeringssteg efter sådd av dina celler
  • Mediebytet är också särskilt bekvämt på grund av enkel pipettering, eftersom höjden på mikrobrunnarna har valts så att cellklustren hålls kvar
  • Plattformen är kompatibel med standardautomationsenheter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Formatera 96 brunnar
Lock Med lock
Array 2 x 3
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Genomskinlig
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Standard automationsenhet
Material Cyclo olefin copolymer
Antal Wells 6
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Icke bindande
Well Shape Rund, konisk botten (V-brunn)
För användning med (applikation) Sfäroidodling
Inkluderar Tallrik
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar