Läs mer
Kuwanon A, MedChemExpress
Produktkod. 16430396
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16430396 2 mg
16421708 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16430396 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN2300
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Kuwanon A is a flavone derivative isolated from the root barks of the mulberry tree (Morus alba L.); inhibits nitric oxide production with an IC50 of 10.5 μM.
Kuwanon A is a flavone derivative isolated from the root barks of the mulberry tree (Morus alba L.)
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kuwanon A
CAS 62949-77-3
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H24O6
Kvantitet 2 mg
LEDER O=C1C(C/C=C(C)\C)=C(C2=C3C(C=CC(C)(C)O3)=C(O)C=C2)OC4=CC(O)=CC(O)=C14
Molekylvikt (g/mol) 420.45
Formel vikt 420.45
Procent renhet 96.3%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation