missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Kv11.3 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Produktkod. 30146360
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30146360 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30146360 Leverantör Novus Biologicals (Bio-Techne) Leverantörsnummer NBP306083CL1

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Kv11.3 Polyclonal antibody specifically detects Kv11.3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Kv11.3
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera CoraFluor 1
Formulering PBS
Gene Alias Eag-related protein 3, ERG-3, ERG3eag related protein 3, ether-a-go-go related gene potassium channel 3, Ether-a-go-go-related gene potassium channel 3, Ether-a-go-go-related protein 3, hERG-3, HERG3erg3, Kv11.3MGC45986, potassium channel subunit HERG-3, potassium voltage-gated channel subfamily H member 7, potassium voltage-gated channel, subfamily H (eag-related), member 7, Voltage-gated potassium channel subunit Kv11.3
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Kv11.3 fragment.
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Neuroscience
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 90134
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.