Beskrivning
Kv9.3 Polyclonal specifically detects Kv9.3 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation/Western Blot.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Kv9.3 |
| Användningsområden | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Klassificering | Polyclonal |
| Värd art | Rabbit |
| Gen-ID (Entrez) | 3790 |
| Produkttyp | Antibody |
| Form | Purified |
| Produktlinje | Novus |