Läs mer
KW-2478, MedChemExpress
Beskrivelse
KW-2478 is an inhibitor of Hsp90α, with an IC50 of 3.8 nM, and has antitumor activity against various human hematological tumor cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | KW-2478 |
| CAS | 819812-04-9 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H42N2O9 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 200 mg/mL (348.03 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N(CCOC)CCOC)CC1=C(C(C2=CC=C(OCCN3CCOCC3)C(OC)=C2)=O)C(O)=CC(O)=C1CC |
| Molekylvikt (g/mol) | 574.66 |
| Formel vikt | 574.66 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?