Läs mer
KW-2478, MedChemExpress
Produktkod. 16458397
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16458397 5 mg
16446196 100 mg
16441867 50 mg
16425708 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16458397 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13468
MedChemExpress KW-2478 is an inhibitor of Hsp90α, with an IC50 of 3.8 nM, and has antitumor activity against various human hematological tumor cells.
KW-2478 is an inhibitor of Hsp90α, with an IC50 of 3.8 nM, and has antitumor activity against various human hematological tumor cells.
Tekniske data
Kemiskt namn eller material KW-2478
CAS 819812-04-9
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H42N2O9
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 200 mg/mL (348.03 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N(CCOC)CCOC)CC1=C(C(C2=CC=C(OCCN3CCOCC3)C(OC)=C2)=O)C(O)=CC(O)=C1CC
Molekylvikt (g/mol) 574.66
Formel vikt 574.66
Procent renhet 98.07%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.