Learn More
KW-8232 free base, MedChemExpress
Product Code. 16470609
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 mg
Product Code. Kvantitet
16470609 1 mg
1 options
Product Code. 16470609 Supplier Medchem Express Supplier No. HY100304
MedChemExpress KW-8232 free base, an orally active anti-osteoporotic agent, and can reduces the biosynthesis of PGE2.
KW-8232 free base, an orally active anti-osteoporotic agent, and can reduces the biosynthesis of PGE2.
Specifications
Kemiskt namn eller material KW-8232 free base
CAS 170365-25-0
Färg Pink
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C36H37ClN4O3
Kvantitet 1 mg
LEDER O=C(C(N1CCN(C)C)=C(C(C2=CC=C(O)C=C2)C3=CC=C(O)C=C3)C4=C1C=CC=C4)N5CCN(C6=CC=CC=C6Cl)CC5
Molekylvikt (g/mol) 609.16
Formel vikt 609.16
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism