Läs mer
KY02111, MedChemExpress
Beskrivning
KY02111 is a canonical WNT signaling (β-catenin) inhibitor which promotes differentiation of hPSCs to cardiomyocytes. KY02111 can be used for the research of human cardiomyocyte regeneration.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | KY02111 |
| CAS | 1118807-13-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H17ClN2O3S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (88.44 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC1=NC2=CC=C(Cl)C=C2S1)CCC3=CC=C(OC)C(OC)=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 376.86 |
| Formel vikt | 376.86 |
| Visa mer |