Läs mer
KY1220, MedChemExpress
Beskrivning
KY1220 is a compound that destabilizes both β-catenin and Ras, via targeting the Wnt/β-catenin pathway
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | KY1220 |
| CAS | 292168-79-7 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H10N4O3S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (318.15 mM) |
| LEDER | O=C(/C(N1)=C/C2=CC=CN2C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3)NC1=S |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.32 |
| Formel vikt | 314.32 |
| Visa mer |