Läs mer
KYA1797K, MedChemExpress
Beskrivning
KYA1797K is a potent and selective Wnt/β-catenin inhibitor with an IC50 of 0.75 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | KYA1797K |
| CAS | 1956356-56-1 |
| Färg | Orange |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H11KN2O6S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 6 mg/mL (13.56 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.26 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(O[K])CCN(C/1=O)C(SC1=C/C2=CC=C(C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3)O2)=S |
| Molekylvikt (g/mol) | 442.51 |
| Formel vikt | 442.51 |
| Visa mer |