Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Kynar Väska
Produktkod. 13305211
Change view
Kapacitet (metrisk):
7 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
13305211 7 l Varje
1 options
Produktkod. 13305211 Leverantör Saint Gobain Life Sciences Leverantörsnummer 0141015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1128.90 SEK
    1021.74 SEK / Paket med 1
    Save 107.16 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 18-01-2027
Använd detta Kynar Påse för gasprovsanalys. Gummigasprovpåse har korrosionsbeständighet Kynar konstruktion för alla dina applikationsbehov.
  • Kraftiga sömmar för extra hållbarhet
  • Enkel breda sömmar
  • Finns i 2 mil och 4 mil tjocka
  • Individuellt förseglad i en dammskyddad ytterpåse som även blockerar solljus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Gasprovanalys
Material Gummi
Tjocklek (engelska) 0,003 tum.
Mått (L x B) 610 x 610 mm
Längd (engelska) 24 tum
Bredd (engelska) 24 tum
Produkttyp Kynar Väska
Kapacitet (engelska) 1,8 gal.
Kapacitet (metrisk) 7 l
Längd (metrisk) 610 mm
Bredd (metrisk) 610 mm
Tjocklek (metrisk) 0.076 mm