Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Kynar PVDF väska
Produktkod. 13345211
Change view
Kapacitet (metrisk):
8 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
13345211 8 l Varje
1 options
Produktkod. 13345211 Leverantör Saint Gobain Life Sciences Leverantörsnummer 0141012
Beräknad leverans: 01-12-2026
Erbjuder ett ekonomiskt alternativ för analys av icke-korrosiva gaser. Kynar PVDF-väska har en korrosionsbeständig Kynar konstruktion för alla dina provtagningsbehov.
  • Flexibel
  • Kommer inte att kontaminera provet
  • För användning i gasprovtagningståg
  • Använd för inneslutning av gas- eller vätskeprov
  • Hållbara, värmeförseglade sömmar säkerställer läckagesäker drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material PVDF
Tjocklek (engelska) 0,003 tum.
Mått (L x B) 305 x 305 mm
Längd (engelska) 30,08 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Produkttyp Kynar Väska
Kapacitet (metrisk) 8 l
Längd (metrisk) 305 mm
Bredd (metrisk) 305 mm
Tjocklek (metrisk) 0.070 mm