Läs mer
BRAND™ Mikrocentrifugrör med bulkskruvlock
Produktkod. 10334851 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Formatera:
Konisk botten
Självstående, konisk botten
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Formatera Förpackningsstorlek
10334851 0,5 ml Självstående, konisk botten -
10644731 1,5 ml Självstående, konisk botten -
10758771 1,5 ml Konisk botten Paket med 500
10430823 2 ml Självstående, konisk botten Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10334851 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 780750
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen. BRAND™ Mikrocentrifugrör med bulkskruvlock har ett frostat märkningsområde som ger utrymme för providentifiering och andra beteckningar. Graderade rör är sterila, endotoxinfria, icke-mutagena och icke-toxiska, såväl som DNA-, DNas- och RNasfria. Drifttemperaturområdet är mellan– 196 °C till 121 °C.
  • Tillverkad av polypropen.
  • Utexaminerad.
  • Inkluderar bulklock av polypropen med silikonförsegling.
  • Frostad markeringsyta ger utrymme för providentifiering och andra noteringar.
  • Temperaturintervallet är mellan– 196 °C till 121 °C.
  • DNA-, DNas- och RNas-fria
  • Steril, endotoxinfri, icke-mutagen, icke-toxisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN 285
Stängningsmaterial Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Färg Genomskinlig
Material Polypropen
Formatera Självstående, konisk botten
Höjd (metrisk) 47mm
Antal per förpackning 500/Pk.
Temperaturområde (metriskt) –196 till 121 °C
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Förslutningstyp Skruvlock
Diameter (metrisk) 11 mm