Läs mer
BRAND™ Mikrocentrifugrör med bulkskruvlock
Produktkod. 10430823 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Formatera:
Konisk botten
Självstående, konisk botten
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Formatera Förpackningsstorlek
10430823 2 ml Självstående, konisk botten Paket med 500
10334851 0,5 ml Självstående, konisk botten -
10644731 1,5 ml Självstående, konisk botten -
10758771 1,5 ml Konisk botten Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10430823 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 780753
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen. BRAND™ Mikrocentrifugrör med bulkskruvlock har ett frostat märkningsområde som ger utrymme för providentifiering och andra beteckningar. Graderade rör är sterila, endotoxinfria, icke-mutagena och icke-toxiska, såväl som DNA-, DNas- och RNasfria. Drifttemperaturområdet är mellan– 196 °C till 121 °C.
  • Tillverkad av polypropen.
  • Utexaminerad.
  • Inkluderar bulklock av polypropen med silikonförsegling.
  • Frostad markeringsyta ger utrymme för providentifiering och andra noteringar.
  • Temperaturintervallet är mellan– 196 °C till 121 °C.
  • DNA-, DNas- och RNas-fria
  • Steril, endotoxinfri, icke-mutagen, icke-toxisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN 285
Stängningsmaterial Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Färg Genomskinlig
Material Polypropen
Formatera Självstående, konisk botten
Höjd (metrisk) 47mm
Antal per förpackning 500/Pk.
Temperaturområde (metriskt) –196 till 121 °C
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Förslutningstyp Skruvlock
Diameter (metrisk) 11 mm