Läs mer
BRAND™ Mikrocentrifugrör med bulkskruvlock
Produktkod. 10644731 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Formatera:
Konisk botten
Självstående, konisk botten
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 10644731
Brand: BRAND™ 780751
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen. BRAND™ Mikrocentrifugrör med bulkskruvlock har ett frostat märkningsområde som ger utrymme för providentifiering och andra beteckningar. Graderade rör är sterila, endotoxinfria, icke-mutagena och icke-toxiska, såväl som DNA-, DNas- och RNasfria. Drifttemperaturområdet är mellan– 196 °C till 121 °C.
  • Tillverkad av polypropen.
  • Utexaminerad.
  • Inkluderar bulklock av polypropen med silikonförsegling.
  • Frostad markeringsyta ger utrymme för providentifiering och andra noteringar.
  • Temperaturintervallet är mellan– 196 °C till 121 °C.
  • DNA-, DNas- och RNas-fria
  • Steril, endotoxinfri, icke-mutagen, icke-toxisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN 285
Stängningsmaterial Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Färg Genomskinlig
Material Polypropen
Formatera Självstående, konisk botten
Höjd (metrisk) 47mm
Antal per förpackning 500/Pk.
Temperaturområde (metriskt) –196 till 121 °C
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Förslutningstyp Skruvlock
Diameter (metrisk) 11 mm