Läs mer
BRAND™ Mikrocentrifugrör med bulkskruvlock
Produktkod. p-8000596 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Formatera:
Konisk botten
Självstående, konisk botten
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 10334851
Brand: BRAND™ 780750
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen. BRAND™ Mikrocentrifugrör med bulkskruvlock har ett frostat märkningsområde som ger utrymme för providentifiering och andra beteckningar. Graderade rör är sterila, endotoxinfria, icke-mutagena och icke-toxiska, såväl som DNA-, DNas- och RNasfria. Drifttemperaturområdet är mellan– 196 °C till 121 °C.
  • Tillverkad av polypropen.
  • Utexaminerad.
  • Inkluderar bulklock av polypropen med silikonförsegling.
  • Frostad markeringsyta ger utrymme för providentifiering och andra noteringar.
  • Temperaturintervallet är mellan– 196 °C till 121 °C.
  • DNA-, DNas- och RNas-fria
  • Steril, endotoxinfri, icke-mutagen, icke-toxisk.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN 285
Stängningsmaterial Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Färg Genomskinlig
Material Polypropen
Formatera Självstående, konisk botten
Höjd (metrisk) 47mm
Antal per förpackning 500/Pk.
Temperaturområde (metriskt) –196 till 121 °C
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Förslutningstyp Skruvlock
Diameter (metrisk) 11 mm