Läs mer
Masterflex™ Kynar Slang
Diameter (metrisk) Inre:
12.8 mm
16 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Material av polyvinylidenfluorid (PVDF) är kinkbeständigt.
- Utmärkt kemikaliebeständighet.
- Luktfri, giftfri och genomskinlig.
- Hartset är FDA-kompatibelt (21 CFR 177.2600); möter USP 23 Klass VI och USDA krav.
Temperaturområde: -40 till +127 C (-°40 till +260 °F). - Sterilisera med autoklav och gammabestrålning.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Harts: ADCF; Icke-DEHP; Icke-ftalat; FDA; USP; Europeiska farmakopén; NSF-61; 3A; NSF-51 |
| Diameter (metrisk) Inre | 12.8 mm |
| Material | Kynar PVDF |
| Diameter (metrisk) Yttre | 16 mm |
| Total längd (metrisk) | 7.6 m |
| Tjocklek (metrisk) | 1.6 mm |
| Min. Driftstemperatur (engelska) | -40 °F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Steriliseringsmetod | Autoklav, Gamma |
| Färg | Genomskinligt |
| Visa mer |