Läs mer
Kynuramine Dihydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Kynuramine Dihydrobromide |
| CAS | 304-47-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C9H12N2O . 2HBr |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-Amino-1-(2-aminophenyl)propan-1-one Dihydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O.2BrH/c10-6-5-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11;;/h1-4H,5-6,10-11H2;2*1H |
| LEDER | O=C(C1=CC=CC=C1N)CCN.Br.Br |
| IUPAC-namn | 3-amino-1-(2-aminophenyl)propan-1-one dihydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 326.03 |
| Visa mer |