Läs mer
Kynurenic acid sodium, MedChemExpress
Produktkod. 16475106
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16475106 100 mg
1 options
Produktkod. 16475106 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY107512
MedChemExpress Kynurenic acid sodium, an endogenous tryptophan metabolite, is a broad-spectrum antagonist targeting NMDA, glutamate, α7 nicotinic acetylcholine receptor. Kynurenic acid sodium is also an agonist of GPR35/CXCR8.
Kynurenic acid sodium, an endogenous tryptophan metabolite, is a broad-spectrum antagonist targeting NMDA, glutamate, α7 nicotinic acetylcholine receptor. Kynurenic acid sodium is also an agonist of GPR35/CXCR8.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kynurenic acid sodium
Fysisk form Solid
CAS 2439-02-3
Färg Gray
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H6NNaO3
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (236.80 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.47 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=NC2=CC=CC=C2C(O)=C1)O[Na]
Molekylvikt (g/mol) 211.15
Formel vikt 211.15
Procent renhet 99.38%