Läs mer
Tocris Bioscience™ Kynurenic acid
Beskrivning
Broad spectrum EAA antagonist. Putative GPR35 ligand.
Sodium Salt also available.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Kynurenic acid |
| CAS | 492-27-3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylformel | C10H7NO3 |
| Formel vikt | 189.17 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.17 |