Läs mer
Kynurenic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Kynurenic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7NO3/c12-9-5-8(10(13)14)11-7-4-2-1-3-6(7)9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14) |
| Formel vikt | 189.0426 |
| Procent renhet | >95% |