missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ L 006235
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18055082
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18055082 10 mg
18084642 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18055082 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3066/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Potent cathepsin K inhibitor

Potent, reversible cathepsin K inhibitor (IC50 = 0.25 nM) that displays > 4000-fold selectivity over cathepsins B, L and S. Displays reduced selectivity in cell-based assays possibly due to lysosomal accumulation. Reduces collagen breakdown and promotes bone deposition in vivo. Orally active and has intrinsic fluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 294623-49-7
Molekylformel C24H30N6O2S

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L 006235
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 466.6
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 466.604
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.